chrom ≥99.995% (metals basis), pieces, Thickness: 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
38494.18
38494.30
38494.18EA
973
PLN
38494.18
38494.30
chrom ≥99.995% (metals basis), pieces, Thickness: 2-3 mm (0.08-0.12 in)
chrom
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-47-3
Physical Form: Broken plate, Large irregular pieces
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010944
Formuła:
Cr Temp. Wrzenia: 2469 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1840 °C Gęstość: 7,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010944 Numer CAS: 7440-47-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-157-5 Klasyfikacja Merck : 12,02288 |