chrom ≥99.99% (metals basis), pieces 3-8 mm (0.1-0.31 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14760.18
14760.30
14760.18EA
1350
PLN
14760.18
14760.30
chrom ≥99.99% (metals basis), pieces 3-8 mm (0.1-0.31 in)
chrom
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-47-3
Physical Form: Broken Plate
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010944
Formuła:
Cr Temp. Wrzenia: 2469 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1840 °C Gęstość: 7,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010944 Numer CAS: 7440-47-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-157-5 Klasyfikacja Merck : 12,02288 |