chrom ≥99.95% (metals basis), proszek -200 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13796.14
13796.22
13796.36
13796.14EA
949
PLN
13796.14
13796.22
13796.36
chrom ≥99.95% (metals basis), proszek -200 mesh
chrom
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-47-3
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010944
Formuła:
Cr Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010944 Numer CAS: 7440-47-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-157-5 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III |