chrom ≥99.996% (metals basis), proszek -10+20 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10452.06
10452.14
10452.22
10452.06EA
678
PLN
10452.06
10452.14
10452.22
chrom ≥99.996% (metals basis), proszek -10+20 mesh
chrom
Purity: 99.996%
CAS No.: 7440-47-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010944
Formuła:
Cr Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010944 Numer CAS: 7440-47-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-157-5 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III |