chrom ≥99.997% (metals basis), pieces, Puratronic® ≤ 6 mm electrolytic solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10151.14
10151.22
10151.14EA
1430
PLN
10151.14
10151.22
chrom ≥99.997% (metals basis), pieces, Puratronic® ≤ 6 mm electrolytic solution
chrom
Purity: 99.997%
CAS No.: 7440-47-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010944
Formuła:
Cr MW: 52 g/mol Temp. Wrzenia: 2469 Temp. topnienia: 1840 Gęstość: 7.2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010944 Numer CAS: 7440-47-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-157-5 Klasyfikacja Merck : 12,02288 |