Drukuj
chrom ≥99.97% (metals basis), cubes, Length: 12.5 mm (0.492 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10149.KT 10149.KU
10149.KTEA 1880 PLN
10149.KT 10149.KU
chrom ≥99.97% (metals basis), cubes, Length: 12.5 mm (0.492 in)
chrom
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: ≈14.7g/pc Hot Isostatically Pressed Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formuła: Cr
Temp. Wrzenia: 2469 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1840 °C
Gęstość: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010944
Numer CAS: 7440-47-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-157-5
Klasyfikacja Merck : 12,02288