chrom ≥99% (metals basis), proszek -100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10147.A3
10147.09
10147.22
10147.36
10147.A3EA
9530
PLN
10147.A3
10147.09
10147.22
10147.36
chrom ≥99% (metals basis), proszek -100 mesh
chrom
Purity: 99%
CAS No.: 7440-47-3
Physical Form: Apparent density 2.0-3.0g/cm3
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010944
Formuła:
Cr Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010944 Numer CAS: 7440-47-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-157-5 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III |