Drukuj
chrom ≥99.2% (metals basis), pieces 3-12 mm (0.12-0.47 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00472.22 00472.36
00472.22EA 833 PLN
00472.22 00472.36
chrom ≥99.2% (metals basis), pieces 3-12 mm (0.12-0.47 in)
chrom
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formuła: Cr
Temp. Wrzenia: 2469 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1840 °C
Gęstość: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010944
Numer CAS: 7440-47-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-157-5
Klasyfikacja Merck : 12,02288