Drukuj
Cynk, powder, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ200
96454-1KG 96454-250G
SIAL96454-1KGEA 511 PLN
SIAL96454-1KG SIAL96454-250G
Cynk, powder, Sigma-Aldrich®
Cynk
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Temp. topnienia: 420
Gęstość: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Jednostka: 1436
ADR: 4.3 II
Klasyfikacja Merck : 12,10255