Cynk stabilised, proszek, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08774.1000
1.08774.9050
1.08774.1000EA
500
PLN
1.08774.1000
1.08774.9050
Cynk stabilised, proszek, Supelco®
Cynk
Formuła:
Zn Temp. Wrzenia: 907 °C (1013 hPa) Gęstość: 7,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011291 Numer CAS: 7440-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) (reaction),insoluble |
Melting Point | 420 °C |
Molar Mass | 65.39 g/mol |
Bulk Density | 1800 - 2700 kg/m3 |
Boiling Point | 908 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.33 hPa (487 °C) |
Density | 7.14 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |