Cynk 97, powder -100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L13310.22
L13310.36
L13310.0E
L13310.22EA
227
PLN
L13310.22
L13310.36
L13310.0E
Cynk 97, powder -100 mesh
Cynk
Purity: 97+%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: Powder
Density: 7.13
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 420°
Boiling Point: 907°
UN No.: 1436
MDL No.: MFCD00011291
Formuła:
Zn MW: 65.39 g/mol Temp. Wrzenia: 907 °C Temp. topnienia: 420 °C Gęstość: 7.13 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011291 Numer CAS: 7440-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3 Jednostka: 1436 ADR: 4.3 III Klasyfikacja Merck : 12,10255 |