Drukuj
Cynk ≥99.9% (metals basis), powder -140+325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
39694.22 39694.36
39694.22EA 1820 PLN
39694.22 39694.36
Cynk ≥99.9% (metals basis), powder -140+325 mesh
Cynk
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Gray, bluish-white Odour: Odourless UN No.: 1436 MDL No.: MFCD00011291
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Temp. topnienia: 420
Gęstość: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Jednostka: 1436
ADR: 4.3 III
Klasyfikacja Merck : 12,10255