Cynk 99,9 Metals basis, powder -100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
00424.A1
00424.A7
00424.30
00424.A1EA
1010
PLN
00424.A1
00424.A7
00424.30
Cynk 99,9 Metals basis, powder -100 mesh
Cynk
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-66-6
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 1436
MDL No.: MFCD00011291
Formuła:
Zn MW: 65.39 g/mol Temp. Wrzenia: 908 Temp. topnienia: 420 Gęstość: 7.13 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011291 Numer CAS: 7440-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3 Jednostka: 1436 ADR: 4.3 III Klasyfikacja Merck : 12,10255 |