Cynk 99.999% (trace metals basis), proszek 40 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
367260100
367260500
ACRO367260100EA
1160
PLN
ACRO367260100
ACRO367260500
Cynk 99.999% (trace metals basis), proszek 40 mesh
Cynk
Formuła:
Zn Temp. Wrzenia: 907 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 420 °C Gęstość: 7,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011291 Numer CAS: 7440-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3 Jednostka: 1436 ADR: 4.3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Grey Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |