Drukuj
Cynk 98+% stable_UN-class4, dust
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
198340010 198340025 198341000 198340100 198340250
ACRO198340010EA 298 PLN
ACRO198340010 ACRO198340025 ACRO198341000 ACRO198340100 ACRO198340250
Cynk 98+% stable_UN-class4, dust
Cynk
Stable acc. to UN classification class 4
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 906 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 419 °C
Gęstość: 7.14 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,10255
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey Powder
Particle Size/Sieve analysis ≤0.1 % Residue on 250 µm(+60 mesh) sieve
Zinc (Zn) ≥98.0 %