Cynk 99.995% Trace metals basis, powder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
194500050
194500500
ACRO194500050EA
761
PLN
ACRO194500050
ACRO194500500
Cynk 99.995% Trace metals basis, powder
Cynk
Formuła:
Zn MW: 65.39 g/mol Temp. Wrzenia: 908 Temp. topnienia: 420 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011291 Numer CAS: 7440-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3 Jednostka: 1436 ADR: 4.3 II Klasyfikacja Merck : 12,10255 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Grey Powder |
Total trace metal impurities | ≤50 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...