Drukuj
Magnetyczne pręty mieszające, PTFE, cylindryczne, z pierścieniem centrującym (marka)
Dostawca: Brand
137404 137405 137410 137415 137420 137425 137427 137430 137432 137435 137445
BRND137404EA 340 PLN
BRND137404 BRND137405 BRND137410 BRND137415 BRND137420 442-9321 BRND137427 BRND137430 442-9855 BRND137435 BRND137445
Magnetyczne pręty mieszające, PTFE, cylindryczne, z pierścieniem centrującym (marka)
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Cylindrical PTFE magnetic stirring bars with pivot ring.
  • Ideal for use with vessels that have slightly uneven bases
  • Pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position