Drukuj
Monitory jakości, 37 mm, PALL
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4718 4717
516-0425EA 1860 PLN
516-0425 516-0424
Monitory jakości, 37 mm, PALL
Filtry Filtry kasetowe
Kompaktowe i jednorazowe jednostki filtracyjne do analizy płynów technologicznych.
  • Monitorowanie systemów wody o wysokiej czystości pod względem skażenia mikrobiologicznego
Membrana: GN-6 Metricel® (mieszane estry celulozy), Metricel® Black (zmodyfikowany polieterosulfon)
Powierzchnia filtracji: 9,1 cm2
Temperatura pracy: 20 do 25 °C