Drukuj
Cynk ≥99.9%, grudki, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
29080.410EA 0 PLN
29080.410 29080.295 29080.238
Cynk ≥99.9%, grudki, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Cynk
Formuła: Zn
MW: 65,39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 420 °C
Gęstość: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Klasyfikacja Merck : 12,10255
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.9 %
Mean diameter 3 to 8 mm
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 30 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 0.003 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Sn (Tin) Max. 50 ppm