Drukuj
Cynk, granules, EMSURE® ISO zA, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
MQ300
1.08780.0500 1.08780.1000
1.08780.0500EA 673 PLN
1.08780.0500 1.08780.1000
Cynk, granules, EMSURE® ISO zA, Supelco®
Cynk
*1 AOX Enrichment Set  1.00678.0001 and AOX Sample Preparation Set 1.00677 required
*3 BOD Nutrient Salt Mixture  1.00687 required
*4 Reagents for free chlorine testing are Reagent Cl2-1 1.00086.0001  and Reagent Cl2-2 1.00087.0001 together with empty cell and accessories  1.00089.0001
Reagents for total chlorine are Reagent Cl2-1 1.00086.0001, Reagent Cl2-2 1.00087.0001 and Reagent Cl2-3 1.00088.0001  together with empty cell and accessories  1.00089.0001
*5 TOC screw caps for digestion required
*6 Zinc Reagent-6 required
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Temp. topnienia: 420
Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,10255
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 419 °C
Molar Mass 65.39 g/mol
Boiling Point 906 °C (1013 hPa)
Density 7.13 g/cm3 (20 °C)