Drukuj
Cynk 99,9, powder_coarse, EMSURE® Reag. Ph. Eur. ∼ 0.3- 1.5 mm (14-50 mesh ASTM) analysis_for, filling of reductors_suitable, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
MQ300
1.08756.0250 1.08756.1000
1.08756.0250EA 1240 PLN
1.08756.0250 1.08756.1000
Cynk 99,9, powder_coarse, EMSURE® Reag. Ph. Eur. ∼ 0.3- 1.5 mm (14-50 mesh ASTM) analysis_for, filling of reductors_suitable, Supelco®
Cynk
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Temp. topnienia: 419 °C
Gęstość: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,10255
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (complexometric) ≥ 99.9 %
As (Arsenic) ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.002 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.02 %
Pb (Lead) ≤ 0.005 %
Sn (Tin) ≤ 0.001 %
Corresponds to Reag. Ph Eur