Drukuj
Wagi precyzyjne, Explorer®
Dostawca: OHAUS
83021348 83021341 83021343 83021366 83021350 83021351 83021356 83021357 83021358 83021360 83021361 83021362 83021363 83021365 83021342 30061979 30061980 30061981 30061982 30061983 30061984
611-2401EA 15390 PLN
611-2401 611-2398 611-2400 611-2412 611-2402 611-2403 611-2404 611-2405 611-2406 611-2407 611-2408 611-2409 611-2410 611-2411 611-2399 611-5302 611-5303 611-5304 611-5305 611-5306 611-5307
Wagi precyzyjne, Explorer®
Wagi
Gama wag z ekranem dotykowym, zaawansowanymi funkcjami ważenia i czujnikami zbliżeniowymi. Łatwa w obsłudze jednostka sterująca może być montowana na podstawie, nad podstawą na opcjonalnej kolumnie, na ścianie lub zdalnie (do 3 metrów z opcjonalnym kablem). Ekran dotykowy z uniwersalnymi ikonami i podpowiedziami informacyjnymi upraszcza konfigurację i podstawową obsługę. Wtedy operator ma dodatkowy wybór, aby użyć czujników zbliżeniowych do obsługi bez użycia rąk podczas pracy z wrażliwymi próbkami. Wagi te mają wiele trybów aplikacji, od ważenia podstawowego do aplikacji SQC, wraz z krótkimi czasami stabilizacji i zoptymalizowanymi parametrami wydajności.
  • Kolorowy wyświetlacz dotykowy z regulacją kąta widzenia w demontowalnej jednostce sterującej
  • Zaawansowana technologia ważenia z czasem stabilizacji poniżej 2 sekund
  • Oprogramowanie SmarText™ z monitami tekstowymi ułatwiającymi nawigację po menu, w tym funkcja „Asystent poziomu” dla podświetlanego wskaźnika poziomu
  • Kalibracja wewnętrzna AutoCal™
  • Podwójne wielofunkcyjne czujniki zbliżeniowe do obsługi podstawowych lub wybieranych przez użytkownika funkcji bez użycia rąk
  • Zgodność z LIMS
Wagi 1 mg są wyposażone w bezramową szklaną osłonę przeciwwiatrową z łatwym dostępem, centralnym oświetleniem i zdejmowanymi drzwiczkami do czyszczenia.
Informacje do zamówienia: Wybór wag zatwierdzonych przez OIML EC jest również dostępny w firmie Avantor. Aby uzyskać pełną gamę akcesoriów do Explorer®, skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor.