Drukuj
Pręty magnetyczne, PTFE, krzyżowe (marka)
Dostawca: Brand
137630 137632 137634 137636 137638
BRND137630EA 315 PLN
BRND137630 BRND137632 BRND137634 BRND137636 BRND137638
Pręty magnetyczne, PTFE, krzyżowe (marka)
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
These cross shaped PTFE magnetic stirring bars provide a steady spinning position which brings excellent stirring action.