Drukuj
Osłony na buty do pomieszczeń czystych, Kimtech™ A5
Dostawca: KIMBERLY CLARK
88808 31696 31683 12922
113-1227EA 2770 PLN
113-1227 113-7736 113-7735 113-8197
Osłony na buty do pomieszczeń czystych, Kimtech™ A5
Odzież jednorazowa
Sterylne ochraniacze na buty Kimtech™ A5 do pomieszczeń czystych są wykonane z materiału SMS (Spunbond Melt-blown Spunbond), który przypomina materiał. Dostępne ze standardową winylową podeszwą lub winylową stopą do zawijania.
  • Wyny lowe, powyższone podeszwy powyżej lini podłoża mają za zadanie zmniejszenie penetracji cieczy
  • Zakryte, zabezpieczone szwy
  • Dwa, wyjątkowo długie wiązania
Przeznaczone do stosowania w klasie 100, ISO 5, środowisk kontrolowanych M3.5.
*Rozmiar uniwersalny
Certyfikaty: PPE Cat I (EU) 2016/425
Sposób pakowania: pakowane próżniowo w parach dla większej sterylności.