Drukuj
Kaptury do pomieszczeń czystych, Kimtech™ A5
Dostawca: KIMBERLY CLARK
36072 25797
113-7732EA 2420 PLN
113-7732 114-9642
Kaptury do pomieszczeń czystych, Kimtech™ A5
Odzież jednorazowa
Kaptur wykonany jest z oddychającego materiału SMS, który oddaje uczucie tkaniny. Dostępny w standardzie z wiązaniem lub z integralną maską.
  • More breathable than many other leading brands
  • Average bacterial filtration efficiency (BFE) of 96%
  • Pull-down ties in the back to assist in the gowning process
  • No gaps between hood and mask ensures exhaled air is filtered
  • Vacuum packed for added sterility assurance
Przeznaczony do stosowania w klasie 100, ISO 5, M3,5 środowisk kontrolowanych.
Certyfikaty: Type 6 [PB]; Cat. III
Sposób pakowania: Triple-bagged.