Drukuj
Kombinezony do pomieszczeń czystych, Kimtech™ A5
Dostawca: KIMBERLY CLARK
88800 88801 88802 88803 88804 88805 88806
113-1198EA 1960 PLN
113-1198 113-1199 113-1210 113-1211 113-1212 113-1213 113-1219
Kombinezony do pomieszczeń czystych, Kimtech™ A5
Odzież jednorazowa
Sterylna odzież do pomieszczeń czystych Kimtech™ A5 z technologią CLEAN-DON™ jest wykonana z materiału SMS (Spunbond Melt-blown Spunbond). Ma wbudowane zatrzaski, które zbierają nogi i ramiona, aby pomóc w aseptycznym opatrunku. Odzież ma pętelkę na kciuk, która zapobiega odwijaniu się rękawa i odsłonięciu ramienia lub nadgarstka podczas użytkowania.
  • Komfortowa, wygodna tkanina
  • Innowacyjne złożenie kombinezonu, które zmniejsza ryzyko dotknięcia g podczas otwierania i zakładania
  • Posiada widoczną linię wzdłóż wewnetrznej strony co sygnalizuje właściwe