Drukuj
Cynk 99,9 Metals basis, foil, Thickness: 0.01+/-0.0025 mm (0.0004+/-0.0001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45059.FF 45059.FI
45059.FFEA 2280 PLN
45059.FF 45059.FI
Cynk 99,9 Metals basis, foil, Thickness: 0.01+/-0.0025 mm (0.0004+/-0.0001 in)
Cynk
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈0.045g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Temp. topnienia: 420
Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Klasyfikacja Merck : 12,10255