Cynk 99,9999 Metals basis, rods, Ø 8 mm (0.31 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44936.DT
44936.DJ
44936.DTEA
6570
PLN
44936.DT
44936.DJ
Cynk 99,9999 Metals basis, rods, Ø 8 mm (0.31 in)
Cynk
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-66-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formuła:
Zn MW: 65.39 g/mol Temp. Wrzenia: 908 Temp. topnienia: 420 Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011291 Numer CAS: 7440-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3 Klasyfikacja Merck : 12,10255 |