Cynk 99,95 Metals basis, wire, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42706.G1
42706.G5
42706.G9
42706.G1EA
437
PLN
42706.G1
42706.G5
42706.G9
Cynk 99,95 Metals basis, wire, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Cynk
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈22.4g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formuła:
Zn MW: 65.39 g/mol Temp. Wrzenia: 908 Temp. topnienia: 420 Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011291 Numer CAS: 7440-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3 Klasyfikacja Merck : 12,10255 |