Drukuj
Cynk ≥99.95% (metals basis), drut, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42704.G5 42704.G9
42704.G5EA 631 PLN
42704.G5 42704.G9
Cynk ≥99.95% (metals basis), drut, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Cynk
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈1.40g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formuła: Zn
Temp. Wrzenia: 908 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 420 °C
Gęstość: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Klasyfikacja Merck : 12,10255