Cynk 99,95 Metals basis, wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42703.G5
42703.G9
42703.G5EA
982
PLN
42703.G5
42703.G9
Cynk 99,95 Metals basis, wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Cynk
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈0.35g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formuła:
Zn MW: 65.39 g/mol Temp. Wrzenia: 908 Temp. topnienia: 420 Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011291 Numer CAS: 7440-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3 Klasyfikacja Merck : 12,10255 |