Drukuj
Cynk 99,8, granules ACS -20 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
36602.A1 36602.36 36602.22
36602.A1EA 1250 PLN
36602.A1 36602.36 36602.22
Cynk 99,8, granules ACS -20 mesh
Cynk
Purity: 99.8% min CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Temp. topnienia: 420
Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Klasyfikacja Merck : 12,10255