Cynk ≥99% (metals basis), mossy 2.5 cm (0.98 in) & down
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14629.30
14629.A1
14629.30EA
259
PLN
14629.30
14629.A1
Cynk ≥99% (metals basis), mossy 2.5 cm (0.98 in) & down
Cynk
Purity: 99%
CAS No.: 7440-66-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formuła:
Zn Temp. Wrzenia: 908 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 420 °C Gęstość: 7,14 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011291 Numer CAS: 7440-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3 Klasyfikacja Merck : 12,10255 |