Cynk 99,994 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12055.G2
12055.G6
12055.H2
12055.G2EA
512
PLN
12055.G2
12055.G6
12055.H2
Cynk 99,994 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Cynk
Purity: 99.994%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈0.35g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formuła:
Zn MW: 65.39 g/mol Temp. Wrzenia: 908 Temp. topnienia: 420 Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011291 Numer CAS: 7440-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3 Klasyfikacja Merck : 12,10255 |