Cynk ≥99.994% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12054.G5
12054.G1
12054.G5EA
1400
PLN
12054.G5
12054.G1
Cynk ≥99.994% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Cynk
Purity: 99.994%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈1.40g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formuła:
Zn Temp. Wrzenia: 908 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 420 °C Gęstość: 7,14 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011291 Numer CAS: 7440-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3 Klasyfikacja Merck : 12,10255 |