Cynk ≥99.9985% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12053.BW
12053.CB
12053.BWEA
499
PLN
12053.BW
12053.CB
Cynk ≥99.9985% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Cynk
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈5.60g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formuła:
Zn Temp. Wrzenia: 908 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 420 °C Gęstość: 7,14 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011291 Numer CAS: 7440-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3 Klasyfikacja Merck : 12,10255 |