Cynk 99,9985 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11915.FF
11915.FI
11915.GH
11915.FFEA
891
PLN
11915.FF
11915.FI
11915.GH
Cynk 99,9985 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Cynk
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈4.5g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formuła:
Zn MW: 65.39 g/mol Temp. Wrzenia: 908 Temp. topnienia: 420 Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011291 Numer CAS: 7440-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3 Klasyfikacja Merck : 12,10255 |