Drukuj
Cynk 99,994 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11913.FIEA 1040 PLN
11913.FI 11913.GH
Cynk 99,994 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Cynk
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈4.5g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Temp. topnienia: 420
Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Klasyfikacja Merck : 12,10255