Cynk 99,994 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11912.FI
11912.GH
11912.HG
11912.FIEA
866
PLN
11912.FI
11912.GH
11912.HG
Cynk 99,994 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Cynk
Purity: 99.994%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈1.8g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formuła:
Zn MW: 65.39 g/mol Temp. Wrzenia: 908 Temp. topnienia: 420 Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011291 Numer CAS: 7440-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3 Klasyfikacja Merck : 12,10255 |