Cynk 99,999 Metals basis, shots 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10759.18
10759.30
10759.A1
10759.18EA
776
PLN
10759.18
10759.30
10759.A1
Cynk 99,999 Metals basis, shots 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Cynk
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-66-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formuła:
Zn MW: 65.39 g/mol Temp. Wrzenia: 908 Temp. topnienia: 420 Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011291 Numer CAS: 7440-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3 Klasyfikacja Merck : 12,10255 |