Drukuj
Cynk 99,99 Metals basis, shots, Ø 10mm (0.4in), Thickness: 2 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10440.36 10440.A3 10440.22
10440.36EA 757 PLN
10440.36 10440.A3 10440.22
Cynk 99,99 Metals basis, shots, Ø 10mm (0.4in), Thickness: 2 mm (0.08 in)
Cynk
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Temp. topnienia: 420
Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Klasyfikacja Merck : 12,10255