Drukuj
Cynk 99 Metals basis, foil, Thickness: 1.6 mm (0.063 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10438.KG 10438.KJ
10438.KGEA 360 PLN
10438.KG 10438.KJ
Cynk 99 Metals basis, foil, Thickness: 1.6 mm (0.063 in)
Cynk
Purity: 99% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈255g/15x15cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Temp. topnienia: 420
Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Klasyfikacja Merck : 12,10255