Cynk 99,9 Metals basis, foil, Width: 30 cm (12 in), Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10437.CB
10437.BW
10437.CBEA
2540
PLN
10437.CB
10437.BW
Cynk 99,9 Metals basis, foil, Width: 30 cm (12 in), Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Cynk
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈665g/30x50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formuła:
Zn MW: 65.39 g/mol Temp. Wrzenia: 908 Temp. topnienia: 420 Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011291 Numer CAS: 7440-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3 Klasyfikacja Merck : 12,10255 |