Cynk 99,98 Metals basis, foil, Width: 30 cm (12 in), Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10436.BS
10436.BW
10436.CB
10436.BSEA
525
PLN
10436.BS
10436.BW
10436.CB
Cynk 99,98 Metals basis, foil, Width: 30 cm (12 in), Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Cynk
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈53g/30x10cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formuła:
Zn MW: 65.39 g/mol Temp. Wrzenia: 908 Temp. topnienia: 420 Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011291 Numer CAS: 7440-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3 Klasyfikacja Merck : 12,10255 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) | Gray |
Form | Foil |
Comment | 0.22 - 0.28 mm thick |
Width | 27 - 33 mm |
Total Metal Impurities | 0.02% max. |