Cynk 99,99 Metals basis, rods, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10433.BV
10433.RM
10433.RS
10433.BVEA
973
PLN
10433.BV
10433.RM
10433.RS
Cynk 99,99 Metals basis, rods, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Cynk
Purity: 99.99+%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈9.03g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formuła:
Zn MW: 65.39 g/mol Temp. Wrzenia: 908 Temp. topnienia: 420 Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011291 Numer CAS: 7440-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3 Klasyfikacja Merck : 12,10255 |