Cynk ≥99.99% (metals basis), ingot, Length: 345 mm (13.6 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00682.KF
00682.KJ
00682.KFEA
417
PLN
00682.KF
00682.KJ
Cynk ≥99.99% (metals basis), ingot, Length: 345 mm (13.6 in)
Cynk
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈175g/ingot
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formuła:
Zn Temp. Wrzenia: 908 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 420 °C Gęstość: 7,14 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011291 Numer CAS: 7440-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3 Klasyfikacja Merck : 12,10255 |