Cynk 99,9 Metals basis, rods, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00422.0R
00422.BT
00422.RM
00422.0REA
1050
PLN
00422.0R
00422.BT
00422.RM
Cynk 99,9 Metals basis, rods, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Cynk
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈9.03g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formuła:
Zn MW: 65.39 g/mol Temp. Wrzenia: 908 Temp. topnienia: 420 Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011291 Numer CAS: 7440-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3 Klasyfikacja Merck : 12,10255 |