Drukuj
Cynk, granular 30 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
222615000 222610025 222611000
ACRO222615000EA 626 PLN
ACRO222615000 ACRO222610025 ACRO222611000
Cynk, granular 30 mesh
Cynk
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Temp. topnienia: 420
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Jednostka: 1436
Klasyfikacja Merck : 12,10255
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Silver grey Granules or filings
Titration Complexometric ≥99.8 %
Particle size 30 mesh
Suitability (For determination of As) Passes test
Iron (Fe) ≤0.01 %
Lead (Pb) ≤0.01 %