Drukuj
Cynk, granular 20 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
222601000 222605000 222600025
ACRO222601000EA 144 PLN
ACRO222601000 ACRO222605000 ACRO222600025
Cynk, granular 20 mesh
Cynk
Formuła: Zn
Temp. Wrzenia: 908 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 420 °C
Gęstość: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Jednostka: 1436
Klasyfikacja Merck : 12,10255
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Silver grey Granules or filings
Titration Complexometric ≥99.8 %
Particle size 20 mesh
Suitability (For determination of As) Passes test
Iron (Fe) ≤0.01 %
Lead (Pb) ≤0.01 %