Drukuj
Cynk 99+%, mossy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
201455000 201450010 201450050
ACRO201455000EA 306 PLN
ACRO201455000 ACRO201450010 ACRO201450050
Cynk 99+%, mossy
Cynk
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 907 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 419 °C
Gęstość: 7.14 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Klasyfikacja Merck : 12,10255
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Silver grey Mossy flakes
Total trace metal impurities ≤1.0 %